Merck
AMBH9884BD71
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-3-1-4(6(8,9)10)12-5(11)2-3/h1-2H,(H2,11,12)
InChI Key
YGQHTGQCEBDIDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117519-06-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)