Merck
AMBH9884BD32
Ambeed, Inc.
(9H-Fluoren-9-yl)methyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
358.87
MDL番号:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c21-14-9-11-22(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,14,19H,9-13,21H2;1H
InChI Key
YIXVYQOOGAVFMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/811841-89-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/811841-89-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)