Merck
AMBH9884BBB4
Ambeed, Inc.
(2,3-Dichloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.87
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BCl2O3/c1-2-14-6-4-3-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
InChI Key
XRGFWZAWBZHWRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096341-64-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)