Merck
AMBH9884BB1C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.61
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClF2NO2S/c5-11(9,10)8-2-1-4(6,7)3-8/h1-3H2
InChI Key
ZRSSBSNLKROXSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187160-31-1.html
Synonym
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulfonyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)