Merck
AMBH9884BAD9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-ethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-N-ethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BYCKUGXGVHIJFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26819-10-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26819-10-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)