Merck
AMBH9884BA8F
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-6-3-8(11)4-7(2)10(6)14-5-9(12)13/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
ADOYAWLBKFVKKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/455887-97-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)