Merck
AMBH9884BA32
Ambeed, Inc.
1,6-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7-3-4-9-8(6-13)5-12(2)10(9)11-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WEXPRIHZKVEZLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1368175-67-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1368175-67-0.html