Merck
AMBH9884B987
Ambeed, Inc.
(3-(Ethoxymethyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI Key
DBQGDLDTWVOSCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1107603-49-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)