Merck
AMBH9884B942
Ambeed, Inc.
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
Iupac Name
sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S.Na/c1-6-3-4(2-5-6)9(7)8;/h2-3H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
MAZOSGFLSVGQME-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
Synonym
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)