Merck
AMBH9884B8B3
Ambeed, Inc.
(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)methyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-{[(methylsulfonyl)oxy]methyl}-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(12)11-5-8(6-11)7-15-17(4,13)14/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
LVYVGVJPTGKRSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142253-57-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142253-57-4.html