Merck
AMBH9884B87C
Ambeed, Inc.
8-Methoxyisoquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
Iupac Name
8-methoxyisoquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-10-4-2-3-7-8(10)5-12-6-9(7)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
JCSKCMNEUFYGKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1539960-58-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1539960-58-1.html