Merck
AMBH9884B87A
Ambeed, Inc.
Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.58
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO2.Na/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11;/h2-4H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
RDMCRSCZYBLLAI-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203261-42-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)