Merck
AMBH97F116C9
Ambeed, Inc.
1,5-Dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.03
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
OQRXLBNJKPMELG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37138-82-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)