Merck
AMBH97F11686
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-methylphenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (3-bromo-4-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)7-9-5-4-8(2)10(12)6-9/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
YNYLPGRUDFNAQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201633-86-4.html
Synonym
Ethyl 2-(3-bromo-4-methylphenyl)acetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)