Merck
AMBH97F11602
Ambeed, Inc.
4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.31
MDL番号:
Iupac Name
4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-12-15(16(20)13-8-4-2-5-9-13)17(21)19(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,18H,1H3
InChI Key
KJTRXVXWSSPHRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4551-69-3.html
Synonym
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4551-69-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)