Merck
AMBH97F11542
Ambeed, Inc.
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.04
MDL番号:
Iupac Name
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8ClN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
InChI Key
MYSGDXVBKMKAST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1886967-25-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)