Merck
AMBH97F11505
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.12
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-2-16-12(15)8-3-4-11-9(7-8)10(13)5-6-14-11/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
YSIDFEJBSYYMDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/958332-97-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/958332-97-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)