Merck
AMBH97F1144D
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChI Key
VVLXEASYKMQILM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)