Merck
AMBH97F113E6
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI Key
HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/470702-37-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)