Merck
AMBH97F113DC
Ambeed, Inc.
4-Hydroxybenzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5FO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
InChI Key
FYIHSKNNTBQVMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/368-87-6.html
Synonym
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)