Merck
AMBH97F1137A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-3-15-10(12)8-5-4-6-9(7(8)2)11(13)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
XINYBVBBEWUEPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59382-60-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)