Merck
AMBH97F1134E
Ambeed, Inc.
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClN3O2/c8-5-1-2-11-6(10-5)4(3-9-11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
SAMKKKTWKGAXIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1315364-91-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)