Merck
AMBH97F1133C
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-3-5(7(11)12-2)9-10-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI Key
KTBAZPKIYVZGQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2135332-83-9.html
Synonym
methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)