Merck
AMBH97F11322
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.03
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-5-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI Key
FVPNYCKCRUTKOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261837-87-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)