Merck
AMBH97F11249
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.21
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13FN2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-5-9(10,4-11)6-12/h5-6H2,1-3H3
InChI Key
VLCFNAIYELAULW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1788041-57-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)