Merck
AMBH97F1121C
Ambeed, Inc.
2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.58
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-5-3-7(10)6(1-2-12)8(11)4-5/h3-4H,1H2
InChI Key
JPQBMSUBGQQICQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/537033-53-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/537033-53-7.html