Merck
AMBH97F11215
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-methoxy-5-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10N2O5/c1-15-8-4-6(10)7(11(13)14)3-5(8)9(12)16-2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
CUJURECWKNETII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59338-84-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)