Merck
AMBH97F1113C
Ambeed, Inc.
2-Oxaadamantan-1-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.24
MDL番号:
Iupac Name
2-oxatricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-6-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)12-10/h7-9,11H,1-6H2
InChI Key
CXQHXBRNBRPJRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303974-14-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1303974-14-2.html