Merck
AMBH97F07C98
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LOLSZOJSPKLHGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/808123-00-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)