Merck
AMBH97F07C95
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,6-dimethylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,6-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-4-13-11(12)10-8(2)6-5-7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
NBBSIMLSNFENNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36596-67-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)