Merck
AMBH97F07AE3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-methyladamantane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.16
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s,5R,7S)-1-bromo-3-methyladamantane
Inchi Code
1S/C11H17Br/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI Key
MXAYGTASSPYUJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/702-77-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)