Merck
AMBH97F07A16
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.01
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI Key
PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886499-93-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)