Merck
AMBH97F07A0B
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-3-ethylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.43
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-ethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BClO2/c1-2-6-5-7(9(11)12)3-4-8(6)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
ZFQZOBHIZWUBEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918810-94-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)