Merck
AMBH97F07881
Ambeed, Inc.
N3-Methylpyridine-2,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
N~3~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-5-3-2-4-9-6(5)7/h2-4,8H,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
TZRRONMICPMDGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56291-51-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)