Merck
AMBH97F077F1
Ambeed, Inc.
Isopropyl piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-7(2)12-8(11)10-5-3-9-4-6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
DLYGUJAHHVIIMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37038-26-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37038-26-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)