Merck
AMBH97F077D0
Ambeed, Inc.
(4-(3-Fluorophenoxy)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.02
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-fluorophenoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-2-1-3-12(8-10)17-11-6-4-9(5-7-11)13(15)16/h1-8,15-16H
InChI Key
GJKLNXCGVYJBRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029438-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1029438-36-5.html