Merck
AMBH97F076F3
Ambeed, Inc.
4-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.29
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-9-6-12(15(18)19)4-5-14(9)16-10(2)7-13(8-17)11(16)3/h4-8H,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
GUIKDEPKXYMZGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/409353-44-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)