Merck
AMBH97F076C6
Ambeed, Inc.
Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4,7,10,13-tetraoxahexadecane-1,16-dioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
488.45
MDL番号:
Iupac Name
1-({16-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxahexadec-1-anoyl}oxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C20H28N2O12/c23-15-1-2-16(24)21(15)33-19(27)5-7-29-9-11-31-13-14-32-12-10-30-8-6-20(28)34-22-17(25)3-4-18(22)26/h1-14H2
InChI Key
BQLKLYYHZOLCLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314378-11-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1314378-11-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)