Merck
AMBH97F076BA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-3-2-5(10)4-6(7)8(11-12)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PRXFQVZMBVERDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363380-96-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)