Merck
AMBH97F07673
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.19
MDL番号:
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
InChI Key
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69879-30-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69879-30-7.html