Merck
AMBH97F074C9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylmorpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-9(7-14)16-12(4,5)8-13/h9,14H,6-8H2,1-5H3
InChI Key
KKFSVQAEKAPAJT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416439-68-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)