Merck
AMBH97F0744D
Ambeed, Inc.
N4-Cyclopropylpyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.2
MDL番号:
Iupac Name
N~4~-cyclopropyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-3-8(7)11-6-1-2-6/h3-6H,1-2,9H2,(H,10,11)
InChI Key
VPGWOWXXDKITFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146950-68-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)