Merck
AMBH97F0742F
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(methylsulfonyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7FO3S/c1-13(11,12)8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
FDMWHGMGGVHVLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914636-50-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914636-50-3.html