Merck
AMBH97F07221
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-5-15-8-4-2-1-3-6(8)9(7)14/h1-5H,(H2,14,15)
InChI Key
FZRFXDGNVFQKER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820650-23-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1820650-23-4.html