Merck
AMBH97F0716E
Ambeed, Inc.
5-Acetyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
Iupac Name
5-acetyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-3(9)4-2-5(6(10)11)8-7-4/h2H,1H3,(H,7,8)(H,10,11)
InChI Key
HFBWRCZRDIVAMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1297537-45-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)