Merck
AMBH97F07167
Ambeed, Inc.
(Z)-2,2,2-Trifluoro-N'-(piperazin-2-ylidene)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.16
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N'-[(2Z)-2-piperazinylidene]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h3,10-12H,1-2H2,(H,13,14)
InChI Key
PCXRVFRXIQTPCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849832-73-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)