Merck
AMBH97F06FC7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-ethoxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-ethoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-2-10-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
QFRSOKNULFUQDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82153-68-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82153-68-2.html