Merck
AMBH97F06FAB
Ambeed, Inc.
3-Iodo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.06
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-8-10-4-7(9)11(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
MZJCGQSJLCHPTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885276-23-3.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885276-23-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)