Merck
AMBH97F06FAA
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
GSJOHUUGUAFHKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133863-87-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)