Merck
AMBH97F06F63
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)8-6-3-4-10-5-7(6)11-12-8/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
DEBPRNDMJGKCBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1053656-33-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)